Learn More
Laboratoires Anios WIP’Anios Excel
Code produit 15398954
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité d’emballage:
12 Paquets
Conditionnement:
12 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité d’emballage Conditionnement
15398954 12 Paquets 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15398954 Fournisseur Laboratoires Anios Code fournisseur 2446424DI
Faites le plein en profitant de remises allant jusqu’à 60 %
Utilisez le code promo 28009
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Traitement de surface des dispositifs médicaux non submersibles et non invasifs, et essuyage des gaines d’endoscopie lors du traitement préliminaire, avant la submersion pour nettoyage et désinfection.
  • Lingettes viscose 100 % biodégradables (uniquement Wip’Anios Excel)
    Solution d’imprégnation :
  • Formulation sans parfum et sans alcool
  • Large spectre virucide
  • Efficacité antimicrobienne dès 2 minutes
Spécification
Type de produit WIP'Anios Excel
À utiliser avec (application) Pour le nettoyage et la pré-désinfection de l'instrumentation médico-chirurgicale, des dispositifs médicaux, des instruments thermosensibles et des équipements d'endoscopie.
Quantité d’emballage 12 Paquets
compliance-icons
Identifiant produit
  • WIP'ANIOS EXCEL
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: DIDECYLDIMETHYLAMMONIUM CHLORIDE, N-C12-14-ALKYLTRIMETHYLENEDI-AMINES