Learn More
ITW Chemische Produkte™ Lingettes sèches SterileWipe™ HS II TX3210
Tous les produits Texwipe ProduitsDescription
- Environnement de salle blanche : ISO Classes 5 à 6, classes 100 à 100 000, grades B à D de l’UE
- Rencontres USP < 797 > et USP < 800 > exigences
- Mélange non tissé en cellulose/polyester
- Très absorbant, idéal pour le contrôle des déversements, le nettoyage et l’application de solutions
- Excellente résistance chimique
- stérile irradié aux rayons gamma à SAL 10 -6
- Autoclavable
Spécification
Spécification
| Stérilité | Stérile |
| Aspect | Blanc |
| Certifications/Conformité | Environnement de salle blanche : ISO classe 5 à 8, classe 100 à 100 000, UE classe B à D ; satisfait aux exigences USP <797> et USP <800> |
| Composition | Matériau non tissé TechniCloth™ 45 % polyester/55 % cellulose avec un bord tranchant, fabriqué en salle blanche |
| Description | Lingettes pour salle blanche |
| Dimensions (L x l) | 310 x 310 mm |
| Format | Feuilles |
| À utiliser avec (application) | Essuyage et nettoyage des surfaces, d’équipement et de pièces ; contrôle des déversements ; application et élimination des lubrifiants, adhésifs, résidus et autres solutions, y compris les désinfectants ; nettoyage avec des solvants tels que l’alcool isopropylique (IPA), l’éthanol, l’acétone et les dégraissants ; le nettoyage des gants, des carnets, des téléphones ou tout autre article entrant dans la salle blanche ; le revêtement de plateaux pour maintenir, protéger, sécher et stocker des pièces, équipements et dispositifs. |
| Quantité | 20 lingettes/sachet, 5 sachets/paquet, 5 paquets/boîte. |