Learn More
ZVG™ Seau distributeur de lingettes Wiper Bowl™ Magic Power Wipes
Code produit 17813555
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Conditionnement:
6 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
17813555 Bleu 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Éviter tout contact avec les muqueuses et les yeux. Tenir hors de la portée des enfants.
Code produit 17813555 Fournisseur ZVG™ Code fournisseur 50134000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    109.70€
    91.70€ / 6 pièces
    Économisez 18.00€
    16% de réduction
Expédition estimée: 02-12-2026
Éviter tout contact avec les muqueuses et les yeux. Tenir hors de la portée des enfants.
Les lingettes humides Wiper Bowl™ Magic Power Wipes offrent une efficacité renforcée contre les taches tenaces, telles que les traces de marqueur permanent. Elles sont utilisables sur les deux faces et imprégnées d'un produit nettoyant sans solvants agressifs.
Les lingettes Wiper Bowl™ Magic Power Wipes sont spécialement conçues pour éliminer les graffitis, le marqueur permanent, la peinture et l'encre d'imprimante de toutes les surfaces lisses et non poreuses. Utilisez les lingettes Wiper Bowl™ Magic Power Wipes pour dissoudre les taches (répétez plusieurs fois pour les taches tenaces), puis retournez la lingette et essuyez avec sa face propre. Grâce au distributeur refermable Wiper Bowl™, le dessèchement prématuré est presque totalement évité, ce qui permet d'accéder rapidement aux lingettes humides.
Remarque : avant utilisation, vérifiez la compatibilité avec la surface sur une zone peu visible.
  • Sans solvants agressifs
  • Efficaces contre les taches tenaces
  • Adaptées au nettoyage humide et à sec
  • Lingette en viscose non tissée, d'aspect textile, utilisable sur les deux faces
  • Très résistantes, tout en étant douces et non pelucheuses
  • Grande résistance à la déchirure et aux solvants
  • Absorbent une grande quantité de liquide
  • Préimprégnées de produit nettoyant
  • Compatibles avec le contact alimentaire
  • Détachement facile des feuilles grâce aux perforations
  • Distributeur refermable
Spécification
Type de produit Lingette
Longueur (impériale) 9,8 in
Longueur (métrique) 25 cm
Largeur (impériale) 9,8 in
Largeur (métrique) 25 cm
Matériau Polypropylène, viscose, coton
Couleur Bleu
Jetable Usage unique
Quantité d’emballage 72 toallitas/paquete.