Learn More
Vernacare AZOWIPE™ Lingettes
Description
- Fabriqué à partir d'un matériau non tissé en rayonne de viscose, résistant et durable à l'usage
- Emballage sous film plastique – empêche l'évaporation pendant le stockage
- Convient à toutes les surfaces dures - un seul produit provenant d'une source unique
- Ne contient aucun agent de conservation – ne laisse aucune trace ni bavure lors de son utilisation
- Boîte spécialement conçue - distribution facile des lingettes
- Solution à 70 % d'alcool isopropylique BP
- AZOWIPE - pour la désinfection des surfaces dures
- Dimensions : 200 mm x 220 mm
Spécification
Spécification
| Type de produit | Lingettes |
| Dimensions (L x l) | 220 x 200 mm |
| Quantité d’emballage | Paquet de 200 |