Learn More
Berkshire International™ Gamma Wipe™ 67
Description
- Irradiée aux rayons gamma et stérile conformément à SAL 10-6
- Classe ISO 5 à 8
- Numéro de lot sur chaque boîte
- Combinaison excellente de résistance du polyester synthétique et de propreté avec les caractéristiques absorbantes de la cellulose
- Douces, très absorbantes et durables avec de faibles niveaux de substances extractibles
- Économiques
- Compatible chimiquement avec les solutions de nettoyage et de désinfection courantes, notamment l’alcool isopropylique, les phénols, les agents de blanchiment et les composés d’ammonium ternaire
- Résistante à l’abrasion
Spécification
Spécification
| Longueur (métrique) | 30 cm |
| Largeur (métrique) | 30 cm |
| Matériau | Polyester cellulose hydro-enchevêtré |
| Absorbance | 320 ml/m2 |
| Poids de base | 68,0 g/m2 |
| Certifications/Conformité | ISO classe 5 à 8 ; classe de salle blanche de 100 à 100 000 ; classe UE A/B/C/D ; USP <797> ; SAL 10-6 selon les directives de l’AAMI ; |
| Dimensions (L x l) | 30 cm x 30 cm |
| Format | Feuilles |
| À utiliser avec (application) | Conçue pour une utilisation dans les environnements stériles de classe ISO 5 et plus ; nettoyage de surfaces et d’équipements stériles pendant le traitement aseptique ; essuyage général dans des zones de préparation des composants, de mélange et de lavage ; essuyage général dans des salles d’habillage stériles ; application et élimination de solutions de nettoyage et de désinfection. |
| Stérilité | Stérile |