Learn More
Brady™ Les étiquettes d’identification des fils et des câbles BBP33 : une par rangée
Code produit 13553320 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Largeur (impériale):
2 in
Hauteur (impériale):
1 in
Type d’adhésif:
Acrylique, Permanent
Caoutchouc, Permanent
Matériau:
Nylon Tissu
Polyester
Conditionnement:
1 BX
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Largeur (impériale) Hauteur (impériale) Type d’adhésif Matériau Conditionnement
13553320 2 in 1 in Caoutchouc, Permanent Polyester 1 BX
13523310 2 in 1 in Acrylique, Permanent Nylon Tissu 1 BX
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 13553320 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 143084
En stock
Les étiquettes d’identification des fils et des câbles BBP33 : une par rangée, sont fabriquées en vinyle laminé ou en tissu en nylon qui sont d’excellents matériaux pour l’identification des fils et des câbles.
  • La pellicule en tissu adhésive à l’arrière (B-427) offre une excellente puissance de maintien, tout en permettant un retrait propre et un repositionnement. Colle à n’importe quelle surface propre et sèche. Surface spécifiquement formulée pour une excellente qualité d’impression.
  • Le tissu en nylon revêtu de PA blanc mat (B-499) comporte un adhésif acrylique permanent avec une température de service de -40 à 193°F (-40 à 90°C). Il est recommandé pour une utilisation en intérieur.
Spécification
Certifications/Conformité CSA, RoHS, UL
Description Étiquettes en polyester pour l’imprimante BBP33
Type d’adhésif Caoutchouc, Permanent
Couleur Blanc
Affichage Consignation
Finition Brillant
Format Pointe de découpe
Matériau Polyester
Côtés imprimables Imprimable face unique
Print Technology Transfert thermique
Type de produit Étiquette d’identification
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Étiquette de composant du panneau intérieur
À utiliser avec (équipement) BBP™ 33 Imprimante
Étiquettes par rangée 1
Température min. de fonctionnement (métrique) -40°C
Nb par paquet 1500 étiquettes/boîte
Quantité 1500/Bte
Forme Rectangle
Type de logiciel LabelMark, MarkWare
Plage de températures (impériale) -40 °F à 248 °F
Plage de températures (métrique) -40°C à +120°C
Épaisseur (impériale) 0,004 in
Épaisseur (métrique) 0,102 mm
Répétition verticale (métrique) 28,60 mm
Dimensions (L x l) 25,40 x 50,80 mm
Longueur (impériale) 1 in
Largeur (impériale) 2 in
Largeur (métrique) 50,80 mm
Largeur (métrique) de la zone imprimable 55.88 mm
Hauteur (impériale) 1 in
Hauteur (métrique) 2,5 cm
Alternate Part Number B33-17-483