Learn More
Brady™ Étiquettes d’identification des fils et des câbles BBP33 : trois par rangée
Code produit 13583320 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type d’adhésif:
Acrylique, Permanent
Caoutchouc, Repositionnable
Finition:
Brillant
Mat
Matériau:
Nylon Tissu
Tissu en vinyle
Hauteur (impériale):
0,5 in
1,4 in
Conditionnement:
1 BX
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type d’adhésif Finition Matériau Hauteur (impériale) Conditionnement
13583320 Caoutchouc, Repositionnable Brillant Tissu en vinyle 1,4 in 1 BX
13543310 Acrylique, Permanent Mat Nylon Tissu 0,5 in 1 BX
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 13583320 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 142967
En stock
Les étiquettes d’identification des fils et des câbles BBP33 (trois par rangée) sont permanentes ou repositionnables. Une fois appliqué, le tissu en vinyle B-498 série CleanLift™ est là pour rester, sauf si vous souhaitez le remplacer.
  • La pellicule en tissu adhésive à l’arrière offre une excellente puissance de maintien, tout en permettant un retrait propre et un repositionnement
  • Colle à n’importe quelle surface propre et sèche
  • Surface spécifiquement formulée pour une excellente qualité d’impression
  • Finition semi-brillante pour un aspect net et propre
Spécification
Certifications/Conformité RoHS, UL
Description Étiquettes textiles en vinyle repositionnables pour l’imprimante BBP33
Type d’adhésif Caoutchouc, Repositionnable
Couleur Blanc
Affichage Consignation
Finition Brillant
Format Pointe de découpe
Matériau Tissu en vinyle
Côtés imprimables Imprimable face unique
Print Technology Transfert thermique
Type de produit Étiquette d’identification
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Étiquette de fils et de câbles
À utiliser avec (équipement) BBP™ 33 Imprimante
Répétition horizontale (métrique) 27,90 mm
Étiquettes par rangée 3
Température min. de fonctionnement (métrique) -40°C
Nb par paquet 2300 étiquettes/boîte
Quantité 2500/Bte
Forme Rectangle
Type de logiciel LabelMark, MarkWare
Plage de températures (impériale) -40 °F à 175 °F
Plage de températures (métrique) -40°C à +79,4°C
Résistance à la traction 55 lb/po
Épaisseur (impériale) 0,0073 in
Épaisseur (métrique) 0,185 mm
Répétition verticale (métrique) 39,70 mm
Dimensions (L x l) 1,437 x 1 in
Longueur (impériale) 1,4 in
Largeur (impériale) 1 in
Largeur (métrique) 25,4 mm
Largeur (métrique) de la zone imprimable 86.36 mm
Hauteur (impériale) 1,4 in
Hauteur (métrique) 3,6 cm
Alternate Part Number B33-89-498