Learn More
R&L Enterprises™ Toile métallique avec centre en céramique
Code produit 12978950
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
125 x 125 mm
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
12978950 125 x 125 mm 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12978950 Fournisseur R&L Enterprises™ Code fournisseur 9072
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Fournit un excellent support aux béchers et autres éléments de verrerie lors du chauffage sur des supports à anneaux et des trépieds. La toile métallique avec centre en céramique R&L Enterprises est un carré plat fabriqué à partir d’un maillage en fer galvanisé.
  • Bords non effilochés
  • Durable et incassable
  • Le centre en céramique disperse uniformément la chaleur
Spécification
Type de produit Toiles métalliques avec fer
Dimensions (L x l) 125 x 125 mm
Comprend Centre céramique
Quantité 10/boîte
Longueur (métrique) 125 mm
Matériau Fer
Largeur (métrique) 125 mm