Description
- Les étiquettes de consignation peuvent inclure le nom de la personne qui a effectué la consignation.
- Seule cette personne est autorisée à le supprimer ou à le modifier.
- Les étiquettes (75 x 160 mm) sont fabriquées en polyester flexible résistant à l'eau, à la graisse et aux températures extrêmes.
- Sa surface mate permet d'écrire facilement dessus avec un stylo ou un feutre.
Spécification
Spécification
| Quantité | 25/boîte |
| Type de produit | Tag |
| Alternate Part Number | TAG-NE PAS TOUCHER.-50X110MM |
| Couleur | Blanc sur Rouge |
| Matériau | Polyester |
| Finition | Mat |
| Message | 225 à 249 |
| À utiliser avec (application) | Consignation et étiquetage |
| Hauteur (impériale) | 4,33 in |
| Hauteur (métrique) | 110 mm |
| Afficher plus |