Learn More
Fisherbrand™ Porte-flacon à câble, 6 places, 80 mm, blanc
Code produit 30158545 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
flacons
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
30158545 flacons 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30158545
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    59.70€
    53.65€ / 1 pièces
    Économisez 6.05€
    10% de réduction
Expédition estimée: 28-12-2026
Le support de flacons à câble est conçu pour contenir en toute sécurité 6 flacons jusqu’à 80 mm de diamètre ; ce support simplifiera le processus de chargement, de déchargement et de transport des flacons.
  • Support en fil de métal recouvert de 6 tubes pour contenir des flacons jusqu’à 80 mm de diamètre
  • fil enrobé de PEHD pour la durabilité et la résistance chimique
  • La conception de la poignée tourne vers le bas pour le chargement et le déchargement sans obstruction et se relève pour la commodité du transport
  • Pour une utilisation avec les centrifugeuses à fond plan, les flacons pour usage général et les flacons de lavage
  • Autoclavable
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Couleur Blanc
Capacité flacons
Matériau fil enrobé de PEHD
Positions 1
Forme Rectangulaire
Empilables Oui, si vide
Stérilité Non stérile
Longueur (métrique) 25.2 cm
Longueur (impériale) 10 po
Largeur (impériale) 6,9 po
Hauteur (impériale) 4,1 in
Poids (métrique) 0.6 kg
Comprend Porte-flacons à câble
Type de produit Portoir pour flacon
Diamètre (métrique) interne 86 mm
Étagères Aucune
Hauteur (métrique) 10.4 cm
Array 2 x 3
Largeur (métrique) 17.4 cm