Learn More
Heathrow Scientific™ Rack pour flacon universel métallique
Tous les produits Thermo Scientific CO₂ Incubators ProduitsDescription
- Convient aux flacons universels, McCartney et à scintillation et aux tubes à profil bas jusqu’à 33 mm de dia.
- Support à fond en maille
- Racks métalliques en acier recouvert d’époxy résistants aux produits chimiques
- Autoclava
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Couleur | Bleu |
| Capacité | Tubes (25 mm) |
| Matériau | Acier recouvert d’époxy |
| Positions | 50 |
| Forme | Rectangulaire |
| Empilables | Oui, si vide |
| Stérilité | Non stérile |
| À utiliser avec (équipement) | Flacons Bijou et flacons à profil bas |
| Dimensions (L x l x H) | 35,5 x 18,9 x 6cm |
| Afficher plus |