Learn More
TFA Dostmann Station météo sans fil ZENO
Code produit 17951652
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
-10°C à +60°C
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de températures (métrique) Conditionnement
17951652 -10°C à +60°C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17951652 Fournisseur TFA Dostmann Code fournisseur 35.1163.01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    39.51€
    29.00€ / 1 pièces
    Économisez 10.51€
    26% de réduction
Expédition estimée: 04-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
La station météo sans fil ZENO possède un grand écran numérique. L'horloge radiopilotée affiche toujours l'heure exacte et garantit la ponctualité, même au réveil. Elle indique également les températures intérieure et extérieure, ainsi que leurs valeurs minimales et maximales.
Un simple coup d'œil à la station météo sans fil Zeno le matin vous permet d'être toujours prêt pour la journée. Le grand écran numérique permet de lire facilement l'heure, même à distance. Le réveil radiopiloté affiche toujours l'heure exacte et garantit la ponctualité, même au réveil. Et si vous ne souhaitez pas vous lever immédiatement, vous pouvez utiliser la fonction snooze. Quel temps prévoyez-vous aujourd'hui ? Un baromètre enregistre les variations de la pression atmosphérique et annonce l'évolution météorologique prévue pour les 6 à 12 prochaines heures à l'aide d'une flèche de tendance et d'un symbole correspondant. La température extérieure est déterminée par l'émetteur radio fourni, qui est installé à l'extérieur dans un endroit protégé. La température intérieure du site d'installation est également mesurée. Le chauffage et la ventilation ciblés permettent de réguler la température intérieure et de réaliser des économies sur les coûts de chauffage. Deux transmetteurs supplémentaires pour la surveillance de la température peuvent être connectés, par exemple au sous-sol ou dans le garage. Les valeurs maximales et minimales des températures intérieure et extérieure sont affichées en permanence. La réinitialisation s'effectue manuellement.
  • Température extérieure via un émetteur extérieur sans fil (433 MHz) avec une portée allant jusqu'à 100 m (en champ libre)
  • température intérieure
  • valeurs maximales et minimales
  • Prévisions météorologiques avec symboles et tendance de la pression atmosphérique
  • Réveil radio-piloté avec fonction alarme et snooze
  • Pour fixation murale ou pose libre
  • En option : extensible jusqu'à 3 transmetteurs de température (vendus séparément)
Spécification
Accuracy (Barometer) ±8 bar
Resolution (Temperature) 0,1°C
Plage de températures (métrique) -10°C à +60°C