Learn More
Wiskostatine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Wiskostatin |
| CAS | 253449-04-6 |
| Formule moléculaire | C17H18Br2N2O |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | 1-(3,6-Dibromo-9H-carbazol-9-yl)-3-(dimethylamino)propan-2-ol |
| Formule InChI | InChI=1S/C17H18Br2N2O/c1-20(2)9-13(22)10-21-16-5-3-11(18)7-14(16)15-8-12(19)4-6-17(15)21/h3-8,13,22H,9-10H2,1-2H3 |
| SMILES | BrC1=CC2=C(N(CC(CN(C)C)O)C3=C2C=C(Br)C=C3)C=C1 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 426.15 |
| Poids de la formule | 423.9786 |