Learn More
JG Finneran Associates™ Boîtes pratiques de flacons/bouchons
Description
- Composants emballés dans un plateau à couvercle transparent
- Comprend 100 flacons et 100 bouchons correspondants
- Les boîtes standard comprennent des bouchons dans un sachet en plastique séparé
- Les boîtes préassemblées sont prêtes à être utilisées avec des bouchons fixés aux flacons
- S’insère dans le tiroir de paillasse pour un accès facile
- L’emballage garde les produits visibles et exempts de particules
Options :
- Boîte standard de flacons cylindriques en verre transparent de 8 x 30 mm (750μl) avec bouchons à clipser de 8 mm
- Boîte standard de flacons cylindriques en PTFE transparent de 8 x 40 mm (700μl) avec bouchons à clipser de 8 mm
- Boîte préassemblée de flacons avec bouchons vissés en verre transparent de 12 x 32 mm (2 ml) avec bouchons à vis de 8 à 425 mm avec septa en PTFE/silicone rouge de 0,045 po
Spécification
Spécification
| Couleur | Concluant |
| Diamètre (métrique) externe | 8 mm |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Volume (métrique) | 750 μl |
| À utiliser avec (application) | Chromatographie |
| Comprend | Flacons, bouchon et boîte à couvercle transparent |
| Type de goulot | Cylindriques/droits |
| Nb par paquet | 100 |
| Type d’emballage | Étalon |
| Matériau du bouchon | Plastique |
| Afficher plus |