Learn More
JG Finneran Associates™ Boîtes pratiques de flacons/bouchons
Code produit 12493020
Change view
Click to view available options
Volume (métrique):
700 μl
750 μl
2 mL
Type d’emballage:
Étalon
Préassemblés
Matériau:
Polypropylène
Verre borosilicaté
Type de bouchon:
Bouchon à clipser
Bouchon à vis
Conditionnement:
100 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Type d’emballage Matériau Type de bouchon unitSize
12493020 2 mL Préassemblés Verre borosilicaté Bouchon à vis 100 pièces
12357079 700 μl Étalon Polypropylène Bouchon à clipser 100 pièces
12337069 750 μl Étalon Verre borosilicaté Bouchon à clipser 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 12493020 Fournisseur JG Finneran Associates™ Code fournisseur 8045501232
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Ensembles complets de flacons et de bouchons. Les boîtes pratiques de flacons/bouchons JG Finneran Associates™ comprennent 100 flacons d’échantillon de chromatographie et 100 bouchons correspondants dans une boîte facile d’accès qui garde les élémen
  • Composants emballés dans un plateau à couvercle transparent
  • Comprend 100 flacons et 100 bouchons correspondants
  • Les boîtes standard comprennent des bouchons dans un sachet en plastique séparé
  • Les boîtes préassemblées sont prêtes à être utilisées avec des bouchons fixés aux flacons
  • S’insère dans le tiroir de paillasse pour un accès facile
  • L’emballage garde les produits visibles et exempts de particules
Options :
  • Boîte standard de flacons cylindriques en verre transparent de 8 x 30 mm (750μl) avec bouchons à clipser de 8 mm
  • Boîte standard de flacons cylindriques en PTFE transparent de 8 x 40 mm (700μl) avec bouchons à clipser de 8 mm
  • Boîte préassemblée de flacons avec bouchons vissés en verre transparent de 12 x 32 mm (2 ml) avec bouchons à vis de 8 à 425 mm avec septa en PTFE/silicone rouge de 0,045 po
Spécification
Couleur Concluant
Diamètre (métrique) externe 12 mm
Matériau Verre borosilicaté
Volume (métrique) 2 mL
Septum PTFE / silicone
À utiliser avec (application) Chromatographie
Comprend Flacons, bouchon et boîte à couvercle transparent
Type de goulot À vis
Nb par paquet 100
Type d’emballage Préassemblés
Épaisseur (impériale) 0,045 po (Septa)
Matériau du bouchon Plastique
Type de bouchon Bouchon à vis
Taille du bouchon 8 mm
Hauteur (métrique) 32 mm
Type de produit Ensemble de flacons et bouchons de chromatographie