Learn More
MedChemExpress Withaferin A
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | 4°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light) |
| Poids moléculaire | 470.6 g/mol |
| Conditions d’expédition | Room temperature |
| À utiliser avec (application) | Cancer-Kinase/protease |
| CAS | 5119-48-2 |
| Type de produit | Natural Products |
| Pureté | 98.91% |
| Solubilité | DMSO : 100 mg/mL (212.49 mM∣Need ultrasonic) |
| Cible | NF-κB∣Ferroptosis |
| Quantité | 1 mg |