Learn More
Witeg™ Bouteille ambrée Witospensor
Code produit 10450755
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique)
10450755 250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10450755 Fournisseur Witeg™ Code fournisseur 5 372 025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11.60€
    9.93€ / 1 pièces
    Économisez 1.67€
    14% de réduction
Expédition estimée: 02-12-2026
En verre ambré pour protéger le contenu photosensible.
  • Fabriqué en verre ambré sodocalcique
  • LEVASINT™ revêtement
  • Bouchon à vis en polypropylène
  • Dans une forme carrée peu encombrante
Spécification
Capacité (métrique) 250 ml
Revêtement LEVASINT™ revêtement synthétique
Couleur Ambré
Matériau Verre sodocalcique
Largeur (métrique) 65 mm
Closure Included Oui
Hauteur (métrique) 160 mm
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon GL 32
Type de bouchon Bouchon à vis
Forme Carré