Learn More
Thermo Scientific™ Kit de contrôles qualité de l’eau WKITS™ 1002
Code produit 12946047
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
3 / boîte
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
12946047 3 / boîte 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Si vous souhaitez passer commande, une déclaration ATCC signée est requise.
Code produit 12946047 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur R4741002
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Si vous souhaitez passer commande, une déclaration ATCC signée est requise.
Le kit de CQ de l’eau WKIT 1002 Thermo Scientific™ est utilisé pour réaliser des tests de contrôle de la qualité de l’eau / des eaux usées. Les microorganismes sont livrés au format Quanti-Cult.
Le kit de CQ de l’eau WKIT 1002 Thermo Scientific™ est utilisé pour réaliser des tests de contrôle de la qualité de l’eau / des eaux usées. Les microorganismes sont livrés au format Quanti-Cult.
  • WaterBugs™ délivre <50 UFC dans un seul inoculum pour imiter les échantillons d’eau
Alertes de commande :
La quantité de réactif est suffisante pour un seul test / flacon reconstitué.
Inclut :
Contenu : 9 flacons d’organismes conservés (3 par organisme) ; 9 flacons de réhydratation  ; Escherichia coli ; souche C1,  ; Enterobacter cloacae ; ATCC™ 13047™, ; Proteus mirabilis ; ATCC™ 12453™.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Kit QC pour l'eau 1002
Format WKITS
Type de produit Kit de contrôle de la qualité
Quantité 3 / boîte
L’emblème ATCC Licensed Derivative, le logo ATCC Licensed Derivative et les marques du catalogue ATCC sont des marques commerciales d’ATCC™ et sont utilisés sous licence.