Learn More
MedChemExpress Wogonin
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | 4°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light) |
| Poids moléculaire | 284.26 g/mol |
| Conditions d’expédition | Room temperature |
| À utiliser avec (application) | Cancer-Kinase/protease |
| CAS | 632-85-9 |
| Type de produit | Natural Products |
| Pureté | 98.87% |
| Solubilité | DMSO : 62.5 mg/mL (219.87 mM∣Need ultrasonic) |
| Cible | CDK∣Wnt∣Autophagy∣Apoptosis |
| Quantité | 5 mg |