Learn More
MedChemExpress Wogonin
Code produit 16474827
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16474827 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16474827 Fournisseur MedChemExpress Code fournisseur HYN0400
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
MedChemExpress Wogonin is a naturally occurring mono-flavonoid, can inhibit the activity of CDK8 and Wnt, and exhibits anti-inflammatory and anti-tumor effects.
Spécification
Contenu et stockage 4°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Poids moléculaire 284.26 g/mol
Conditions d’expédition Room temperature
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
CAS 632-85-9
Type de produit Natural Products
Pureté 98.87%
Solubilité DMSO : 62.5 mg/mL (219.87 mM∣Need ultrasonic)
Cible CDK∣Wnt∣Autophagy∣Apoptosis