Learn More
Gilac™ Urinoir pour femmes de 1 L
Code produit 17918981
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Vert
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
17918981 Vert 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17918981 Fournisseur Gilac™ Code fournisseur G123708
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14.21€
    9.49€ / 1 pièces
    Économisez 4.72€
    33% de réduction
Expédition estimée: 07-12-2026
L'urinoir pour femmes de 1 L est adapté à un usage hospitalier.
  • Convient à un usage hospitalier.
  • Translucide, niveau visible, avec graduations de volume.
  • Forme arrondie et très épaisse.
  • Difficile à casser en cas de chute.
  • Durabilité exceptionnelle même en cas d'utilisation intensive.
  • Le produit est désinfecté dans un lave-bassins de lit.
  • L'ergonomie du produit, étudiée en profondeur, garantit un nettoyage optimal.
  • L'équipement doit être à température ambiante afin d'éviter la sensation de froid ressentie avec les équivalents en acier inoxydable.
Spécification
Type de produit Urines
Couleur Vert
Matériau Polypropylène
Stérilité Non stérile
Jetable Réutilisable
Graduée Oui
Volume (impérial) 0,3 gal.
Volume (métrique) 1 L