Learn More
Fisherbrand™ Blouses de laboratoire en poly/coton pour femmes
Tous les produits Fisherbrand ProduitsDescription
- En polycoton 65/35
- Une poche gauche extérieure au niveau de la poitrine et deux poches basses extérieures
- Bague pointue standard
- Fermeture à bouton avant
- Manchettes droites
- Blanc
Spécification
Spécification
| Type de produit | Poche de laboratoire à usage général |
| Dimensions | 2XL |
| Sexe | Pour femme |
| Matériau | Polycoton |
| Couleur | Blanc |
| Type de bouchon | Boutons |
| Type de manchette | Droit |
| Jetable | Réutilisable |
| Stérilité | Non stérile |
| Nbre de poches | 3 |
| Afficher plus |