Learn More
Fisherbrand™ Blouses de laboratoire en poly/coton pour femmes
Code produit 15877101 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
XS
Standard
Moyen
Grand
Très grand
2XL
3XL
XXXXL
Longueur (impériale):
37,0 in
37,8 in
38,6 in
39,4 in
40,2 in
40,9 in
41,7 in
42,5 in
Conditionnement:
1 pièce
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Longueur (impériale) Conditionnement
15877101 XXXXL 42,5 in 1 pièce
15807101 XS 37,0 in 1 pièce
15817101 Standard 37,8 in 1 pièce
15827101 Moyen 38,6 in 1 pièce
15837101 Grand 39,4 in 1 pièce
15847101 Très grand 40,2 in 1 pièce
15857101 2XL 40,9 in 1 pièce
15867101 3XL 41,7 in 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 15877101
Outlet Corner
Utilisez le code promo 28080
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Des dimensions généreuses pour un confort optimal, avec une ceinture au dos.
  • En polycoton 65/35
  • Une poche gauche extérieure au niveau de la poitrine et deux poches basses extérieures
  • Bague pointue standard
  • Fermeture à bouton avant
  • Manchettes droites
  • Blanc
Spécification
Type de produit Blouse de laboratoire polyvalente
Dimensions XXXXL
Sexe Pour femme
Matériau Polycoton
Couleur Blanc
Type de bouchon Boutons
Type de manchette Droit
Jetable Réutilisable
Stérilité Non stérile
Nbre de poches 3
Type de collier Pointu standard
Longueur (impériale) 42,5 in