Learn More
Wooden Dissecting Board With Frame Edges
Code produit 13132141
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
550 x 400 x 17 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l x H) Conditionnement
13132141 550 x 400 x 17 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13132141 Fournisseur S Murray SAMCO Code fournisseur Y335/02
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Type de produit Dissecting Board
Matériau Wood
Dimensions (L x l x H) 550 x 400 x 17 mm
Hauteur (métrique) 30 mm