Learn More
Assistant™ Abaisse-langue en bois
Code produit 17304141
Modifier l'affichage
Click to view available options
Stérilité:
Non stérile
Conditionnement:
100 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Stérilité Conditionnement
17304141 Non stérile 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17304141 Fournisseur Assistant™ Code fournisseur 44365020
 Article restreint
En stock
Les abaisse-langues sont fabriqués en bois de bouleau de haute qualité et répondent à toutes les exigences de la directive 2017/745 relative aux dispositifs médicaux.
  • Bois de bouleau de haute qualité
  • Non ciré
  • Poli sans aspérités
  • Sans échardes
  • Inodore et sans goût
  • Homologués pour le contact alimentaire
Specifications
Matériau Bois de bouleau
Certifications/Conformité CE
Couleur Naturel
Dimensions (L x l x H) 150 x 18 x 1,6 mm (±0,15 mm)