Learn More
Woodsafe™ Woodsafe Porte-conteneurs à objets tranchants
Description
- Woodsafe™ proposer une solution durable de gestion des déchets cliniques produite à partir de résidus de l'industrie forestière
- Réduit l'empreinte carbone de plus de 60 %, comme le prouve une analyse du cycle de vie complète.
- Stabilisateurs et chariots
Spécification
Spécification
| Description | Woodsafe Soportes para contenedores de objetos punzantes |
| Dimensions (L x l x H) | 12 x 10 x 8 cm |
| Quantité | 10 |
| À utiliser avec (équipement) | Supports Woodsafe |
| Type de montage | Régulable de 2 mm à 30 mm |
| Type de produit | Support de paillasse |
Réduire l’impact sur le changement naturel et ACT Étiquette