Learn More
Brady™ Étiquettes en polypropylène imprimables par transfert thermique de série WorkHorse™
WorkHorse™ thermal transfer labels feature excellent solvent resistance for durable general identification and asset tracking.
Marque:  Brady™ 031322
146.22 EUR valable jusqu'au 2026-12-31
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "28009" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11588284
  • 206.00€ / 1 rouleaux
Faites le plein en profitant de remises allant jusqu’à 60 %
Utilisez le code promo 28009
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 14-12-2026
Description
These WorkHorse™ white polypropylene thermal transfer labels are designed for general identification applications requiring excellent solvent resistance. The labels are die-cut with rounded corners and feature a permanent acrylic adhesive suitable for high surface energy surfaces.
  • Material: Polypropylene (B-425D)
  • Print Technology: Thermal Transfer
  • Indoor Use: Recommended
  • Service Temperature: -70°C to 80°C (-94°F to 176°F)
  • Approvals: UL approved and CSA accepted
  • Compliance: Halogen-free per DIN VDE 0472 part 815, RoHS compliant (2011/65/EU), and REACH compliant
  • Core Diameter: 3 in
  • Printer Compatibility: i7500, i6100, i5100, BBP81, IP Series, PR Plus, and other 3 in. core printers
Spécification
Spécification
Reconnu UL, accepté CSA, sans halogène (DIN VDE 0472/partie 815)
Série de rubans recommandés : 6200
White
Pointe de découpe
Thermal Transfer
Suivi des actifs, Codes à barres, ID des composants, ID des équipements, ID général, Plaques d'évaluation
THT-17-425-3
Rectangle
0,0046 in
50.80 mm (W) x 25.40 mm (H)
50,8 mm
25,4 mm
76.20 mm
Blanc
Acrylique
Mat
Polypropylène
Non-sterile
Brady 1244, Brady 1344, Brady 2461, Brady 3481, Brady 6441, Brady Plus 300 MVP, Brady 200 MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Tagus T200, Tagus T300, Thermal Transfer Printer, IP300 Thermal Transfer Printer, IP600 Thermal Transfer Printer, Imprimante d’étiquettes BBP81
3 000/rouleau
-70 °C à 130 °C
0.1143 mm
2 in
1 in
3 po
THT-17-425-3
Promotions
Promo
Expires: 2026-12-31
Faites le plein en profitant de remises allant jusqu’à 60 %
Promo Code: 28009
Profitez de réductions sur plus de 3 000 articles indispensables pour le laboratoire.
Applying Promo and Adding