Learn More
Brady™ Étiquettes imprimables par transfert thermique série WorkHorse™, B-425
Utilisées pour identifier les propriétés des composants aux produits finis. Les étiquettes imprimables par transfert thermique Brady™ série WorkHorse™ sont en polypropylène permanent et sont utilisées pour les imprimantes à transfert thermique
Marque: Brady™ 031325
Description
- Disponibles en plusieurs tailles
Spécification
| Certifiées UL, homologuées CSA, sans halogène (DIN VDE 0472 / partie 815) | |
| Acrylique | |
| Mat | |
| Polypropylène | |
| Étiquette pour imprimante à transfert thermique | |
| Suivi des biens, étiquetage par code-barres, identification de composants et d’équipements, identification générale et industrielle, plaques signalétiques | |
| 1 | |
| THT-20-425-1 | |
| 1000/Pk. | |
| 76.20 mm (W) x 127.00 mm (H) | |
| -94 °F à 266 °F | |
| 0,0045 in | |
| 130.18 mm | |
| 3 in | |
| 76.20 mm | |
| 127 mm |
| Séries de rubans recommandées : R4300 ; R4500 ; R6200 ; R6400 | |
| Blanc | |
| Rouler | |
| Transfert thermique | |
| Non-sterile | |
| BBP81;i5100;i7100;PR Plus;Série IP;Imprimantes à noyau THT 76 mm;i7500 | |
| -70°C | |
| 1000 étiquettes par rouleau | |
| Rectangle | |
| 76,2 x 127 mm (l x H) | |
| -70°C à +80°C | |
| 0.1143 mm | |
| 127 x 76.20 mm | |
| 76.2 mm | |
| 5 in | |
| THT-20-425-1 |