Learn More
Brady™ Étiquettes imprimables par transfert thermique série WorkHorse™, B-425
Utilisées pour identifier les propriétés des composants aux produits finis. Les étiquettes imprimables par transfert thermique Brady™ série WorkHorse™ sont en polypropylène permanent et sont utilisées pour les imprimantes à transfert thermique
Brand:  Brady™ 031327
 View more versions of this product
Product Code. 11528294
  • 277.00€ / 1 rouleaux
Expédition estimée: 08-01-2027
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Description
Description
  • Disponibles en plusieurs tailles
Specifications
Specifications
Certifiées UL, homologuées CSA, sans halogène (DIN VDE 0472 / partie 815)
Acrylique
Mat
Polypropylène
Étiquette pour imprimante à transfert thermique
Suivi des biens, étiquetage par code-barres, identification de composants et d’équipements, identification générale et industrielle, plaques signalétiques
1
THT-76-425-1
1000/Pk.
101.60 mm (W) x 76.20 mm (H)
-94 °F à 266 °F
0,0045 in
79.37 mm
4 in
101.60 mm
76.2 mm
Séries de rubans recommandées : R4300 ; R4500 ; R6200 ; R6400
Blanc
Rouler
Transfert thermique
Non-sterile
BBP81;i5100;i7100;PR Plus;Série IP;Imprimantes à noyau THT 76 mm;i7500
-70°C
1000 étiquettes par rouleau
Rectangle
101,6 x 76,2 mm (l x H)
-70°C à +80°C
0.1143 mm
76.2 x 101.60 mm
101.60 mm
3 in
THT-76-425-1
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS