Learn More
Brady™ Étiquettes imprimables par transfert thermique série WorkHorse™, B-425
Utilisées pour identifier les propriétés des composants aux produits finis. Les étiquettes imprimables par transfert thermique Brady™ série WorkHorse™ sont en polypropylène permanent et sont utilisées pour les imprimantes à transfert thermique
Marque:  Brady™ 031320
Code produit. 11568284
  • 160.00€ / 1 rouleaux
Expédition estimée: 08-12-2026
Description
  • Disponibles en plusieurs tailles
Spécification
Spécification
Certifiées UL, homologuées CSA, sans halogène (DIN VDE 0472 / partie 815)
Acrylique
Mat
Polypropylène
Étiquette pour imprimante à transfert thermique
Suivi des biens, étiquetage par code-barres, identification de composants et d’équipements, identification générale et industrielle, plaques signalétiques
3
THT-5-425-10
10000
25.40 mm (W) x 12.70 mm (H)
-94 °F à 266 °F
0,0045 in
25.40 mm (W) x 12.70 mm (H)
25,4 mm
0,5 in
THT-5-425-10
Séries de rubans recommandées : R4300 ; R4500 ; R6200 ; R6400
Blanc
Rouler
Transfert thermique
Non-sterile
BBP81;i5100;i7100;PR Plus;Série IP;Imprimantes à noyau THT 76 mm;i7500
-70°C
10 000 étiquettes par rouleau
Rectangle
25,4 x 12,7 mm (l x H)
-70 °C à 130 °C
0.1143 mm
1 in
25.40 mm
12,7 mm