Learn More
Techsit Worktech Laboratory ESD High Chair
Description
- ESD Cleanroom vinyl high chair with adjustable footring on ESD glides
- Black ESD/Anti-static Vinyl that is easy to clean
- Fully adjustable Seat height, back height, and back rake
- Ergonomically designed and contoured seat and back
- Cleanroom class 7 suitable
- BS EN61340-5-1 Conductivity 104 - 106 Ohms
High ESD Vinly Cleanroom Chair
Spécification
Spécification
| Type de produit | Cleanroom ESD Chair |
| Couleur | Black |
| Autoclavable | Not Autoclavable |
| Type de dossier | Ergonomic |
| Modèle | Dossier haut |
| Avec accoudoir | No |
| Avec dossier | Yes |
| Avec roulettes | No |
| Repose-pieds | Yes |
| Avec support lombaire | Yes |
| Afficher plus |