Learn More
Techsit Worktech Laboratory ESD Low Chair
Description
- ESD Cleanroom vinyl low chair on ESD Castors
- Black ESD/Anti-static Vinyl that is easy to clean
- Fully adjustable Seat height, back height, and back rake
- Ergonomically designed and contoured seat and back
- Cleanroom class 7 suitable
- BS EN61340-5-1
- Conductivity 104 - 106 Ohms
Low ESD Vinyl Cleanroom Chair
Specifications
Specifications
| Type de produit | Cleanroom ESD Chair |
| Couleur | Black |
| Autoclavable | Not Autoclavable |
| Type de dossier | Ergonomic |
| Modèle | Roulettes |
| Avec accoudoir | No |
| Avec dossier | Yes |
| Avec roulettes | Yes |
| Repose-pieds | No |
| Avec support lombaire | Yes |
| Show More |