Learn More
Techsit Worktech Laboratory ESD Low Chair
Code produit 30306781
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
Dossier haut
Roulettes
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle Conditionnement
30306781 Dossier haut 1 pièce
30306779 Roulettes 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30306781 Fournisseur Techsit Code fournisseur TS1920HB
Expédition estimée: 30-11-2026
Low ESD vinyl Cleanroom chair on ESD
  • ESD Cleanroom vinyl low chair on ESD Castors
  • Black ESD/Anti-static Vinyl that is easy to clean
  • Fully adjustable Seat height, back height, and back rake
  • Ergonomically designed and contoured seat and back
  • Cleanroom class 7 suitable
  • BS EN61340-5-1
  • Conductivity 104 - 106 Ohms
Low ESD Vinyl Cleanroom Chair
Spécification
Type de produit Cleanroom ESD Chair
Couleur Black
Autoclavable Not Autoclavable
Type de dossier Ergonomic
Modèle Dossier haut
Avec accoudoir No
Avec dossier Yes
Avec roulettes Yes
Repose-pieds No
Avec support lombaire Yes
Avec inclinaison No
Matériau Vinyl Upholstery
Type de siège Desk Height