Learn More
Techsit Worktech Laboratory Vinyl High Chair
Code produit 30306788
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Noir
Modèle:
Dossier haut
Repose-pieds sur glissières
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Modèle Conditionnement
30306788 Bleu Dossier haut 1 pièce
30306783 Noir Repose-pieds sur glissières 1 pièce
30306778 Bleu Repose-pieds sur glissières 1 pièce
30306780 Noir Dossier haut 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 30306788 Fournisseur Techsit Code fournisseur TS1311HB/Blue
Expédition estimée: 03-12-2026
High antimicrobial vinyl Lab chair
  • Vinyl
  • Laboratory high chair with adjustable foot ring on glides
  • Antimicrobial Vinyl that is easy to clean
  • Fully adjustable seat height, back height, and back rake
  • Ergonomically designed and contoured seat and back
  • Cleanroom
  • Class 7 suitable
Spécification
Type de produit Lab Swivel Chair
Couleur Bleu
Autoclavable Not Autoclavable
Type de dossier Ergonomic
Modèle Dossier haut
Avec accoudoir No
Avec dossier Yes
Avec roulettes No
Repose-pieds Yes
Avec support lombaire Yes
Avec inclinaison No
Matériau Vinyl Upholstery
Type de siège High Bench Height