Learn More
Techsit Worktech PU Laboratory Chair
Code produit 30306787
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de siège:
Hauteur de paillasse élevée
Hauteur de table
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de siège Conditionnement
30306787 Hauteur de table 1 pièce
30306775 Hauteur de paillasse élevée 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30306787 Fournisseur Techsit Code fournisseur TS1420
Expédition estimée: 03-12-2026
PU Lab chair
  • PU high chair with adjustable foot ring on glides
  • Hard wearing, easy-to-clean PU seat and back
  • Fully adjustable seat height, back height, and back rake
  • Ergonomically designed and contoured seat and back
  • Cleanroom
  • Class 5 suitable
PU, Lab Chair
Spécification
Type de produit Lab Swivel Chair
Couleur Black
Autoclavable Not Autoclavable
Type de dossier Ergonomic
Avec accoudoir No
Avec dossier Yes
Avec roulettes Yes
Repose-pieds No
Avec support lombaire Yes
Avec inclinaison No
Matériau Polyurethane
Type de siège Hauteur de table