Learn More
Erlab Piano de travail en acier inoxydable 316L
Code produit 31794199 Tous les produits Erlab Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Solis 1200
Solis 1500
Solis 1800
Solis 900
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
31794199 Solis 1500 1 pièce
31794086 Solis 900 1 pièce
31794140 Solis 1200 1 pièce
31794114 Solis 1800 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 31794199 Fournisseur Erlab Code fournisseur NORT000403
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1835.00€
    1710.00€ / 1 pièces
    Économisez 125.00€
    6% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 07-01-2027
Fabriqué en acier inoxydable 316L, ce plan offre une excellente résistance à la corrosion et une surface durable, ce qui le rend adapté aux environnements où des normes élevées d’hygiène et de nettoyage sont requises.
  • Plans de travail de laboratoire et surfaces de pesée : Erlab Les plans de travail sont conçus pour offrir une surface de travail durable, chimiquement résistante et facile à nettoyer pour les enceintes sans conduit, les armoires de stockage filtrantes et les établis de laboratoire. Chaque surface est dimensionnée pour s’adapter exactement à l’équipement correspondant Erlab .
  • Matériaux sélectionnés pour un usage en laboratoire
    • Matériaux à haute résistance adaptés au contact quotidien avec des produits chimiques de laboratoire
    • Surface lisse, non poreuse et rapide à décontaminer
    • Résistant aux rayures, aux produits de nettoyage par impact et de routine
    • Versions en acier inoxydable disponibles pour des applications nécessitant une résistance chimique et biologique maximale
    • Versions segmentées et de pesée disponibles pour des besoins spécifiques de manutention
  • Conçu pour une manipulation sûre : La géométrie du plan contribue à la performance de confinement de l’enceinte en maintenant un flux d’air correct à la surface de travail. Les versions segmentées permettent un retrait facile pour le nettoyage ou le passage d’équipements, tandis que les surfaces de pesée offrent un support stable et amorti par les vibrations pour des équilibres de précision.
  • Principaux avantages :
    • Surface de travail chimiquement résistante, facile à nettoyer.
    • Ajustement exact avec l’équipement correspondant Erlab .
    • Longue durée de service sous une utilisation intensive en laboratoire.
    • Options disponibles pour la pesée et les configurations segmentées.
    • Contribue à la bonne circulation d’air et à la performance de confinement.
Spécification
Type de produit Surface de travail plane
À utiliser avec (équipement) Solis 1500