missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TerraCycle™ Workwear Zero Waste Box™
GREENER_CHOICE

Code produit 31936405
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
7 kg
15 kg
20 kg
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
31936405 7 kg 1 pièce
31936406 15 kg 1 pièce
31936407 20 kg 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 31936405 Fournisseur TerraCycle™ Code fournisseur CS311SFR
 Article restreint
Expédition estimée: 28-07-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Support your sustainability goals and meet the Décret 9 Flux compliance requirements with this easy-to-use recycling solution.

  • Accepted Materials:
    • Workwear
    • High-visibility clothing
    • Safety gloves
    • Technical textiles
    • Synthetic fabrics
    • Uniforms
  • Do not send in: Shoes, accessories (belts, eyewear), leather and suede, electric blankets, disposable PPE and any textiles contaminated with hazardous, flammable, infectious substances or excessively soiled
  • Each box is supplied with a pre-affixed return shipping label
  • Order: Select a Zero Waste Box™ and place an order
  • Collect: Collect the accepted items to fill the box
  • Ship: Once full, use the pre-paid shipping label (already fastened to the box) to arrange for your waste to be collected for recycling
  • Reorder: Order your next Zero Waste Box™ to continue to recycle
  • Textiles are sorted by fibre type, shredded then recycled into reusable raw material. A recycling certificate is provided annually as per the regulation
  • Cardboard boxes are made from 100% recycled material
  • Zero Waste Box is an all-inclusive eco-friendly waste disposal service which includes storage, shipping and processing of the materials

Spécification

Capacité (métrique) 7 kg
Certifications/Conformité FSC
Capacité (impériale) 15.4 Ib.
Couleur Marron, Vert
Dimensions (L x l x H) 25 x 25 x 46 cm
Jetable Usage unique
Hauteur (métrique) 46 cm
Sans latex Oui
Longueur (métrique) 25 cm
Stérilité Non sterile
Largeur (métrique) 25 cm
Autoclavable Non autoclavable
Comprend Étiquette de renvoi
À utiliser avec (application) Recyclage des textiles
Matériau Carton, plastique, Plastic
Type de produit Bac de recyclage
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.