Learn More
Invitrogen™ WORTMANNIN
Code produit 10671104
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10671104 1 mg 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10671104 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur PHZ1301
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    205.00€
    178.35€ / 1mg
    Économisez 26.65€
    13% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 24-12-2026
WORTMANNIN
Wortmannin, a fungal metabolite, is a potent and selective inhibitor of phosphatidylinositol 3-kinase.
Format/Formulation: Lyophilized
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conserver au congélateur (-5 à -30°C).
Identification génétique (Entrez) 5290, 5291, 5293, 5294
Méthode de purification TLC
Conditions d’expédition Glace carbonique
Inhibition spécifique ou cible PI3-Kinase
Stérilité Non stérile
Quantité 1 mg
Type de produit Wortmannin
Propriétés des inhibiteurs Chimique
Poids moléculaire 428,4
Inhibiteurs Inhibiteur de kinase (inhibiteur de la PI 3-kinase), inhibiteur de la kinase
Forme Pleine