Learn More
Wortmannin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10706642 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
Conditionnement:
1mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10706642 1 mg 1mg
10301154 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10706642 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 328590010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    97.45€
    81.65€ / 1mg
    Économisez 15.80€
    16% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 19545-26-7 | C23H24O8 | 428.44 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 19545-26-7
Formule moléculaire C23H24O8
Poids moléculaire (g/mol) 428.44
Numéro MDL MFCD00133927
Clé InChI QDLHCMPXEPAAMD-QAIWCSMKSA-N
Synonyme wortmannin, wartmannin, antibiotic sl-2052, unii-xva4o219qw, xva4o219qw, pi 3-kinase inhibitor, 1alpha,11alpha-11-acetyloxy-1-methoxymethyl-2-oxaandrosta-5,8-dieno 6,5,4-bc furan-3,7,17-trione, 1r,3r,5s,9r,18s-18-methoxymethyl-1,5-dimethyl-6,11,16-trioxo-13,17-dioxapentacyclo 10.6.1.0^ 2,10 .0^ 5,9 .0^ 15,19 nonadeca-2 10 ,12 19 ,14-trien-3-yl acetate, 1s,6br,9as,11r,11br-9a,11b-dimethyl-1-methyloxy methyl-3,6,9-trioxo-1,6,6b,7,8,9,9a,10,11,11b-decahydro-3h-furo 4,3,2-de indeno 4,5-h isochromen-11-yl acetate, wortmanin
CID PubChem 312145
ChEBI CHEBI:52289
Nom IUPAC (1R,3R,5S,9R,18S)-18-(méthoxyméthyl)-1,5-diméthyl-6,11,16-trioxo-13,17-dioxapentacyclo[10.6.1.0²,¹⁰.0⁵,⁹.0¹⁵,¹⁹]nonadeca-2(10),12(19),14-trien-3-yl acétate
SMILES COC[C@H]1OC(=O)C2=COC3=C2[C@@]1(C)C1=C([C@@H]2CCC(=O)[C@@]2(C)C[C@H]1OC(C)=O)C3=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Wortmannin
Point de fusion 234.0°C to 240.0°C
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Quantité 1 mg
Beilstein 19, IV, 3134
Merck Index 15, 10251
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in methanol (5mg/mL),ethanol,,chlorform,dmso (25mg/mL)
Poids de la formule 428.4
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Wortmannin
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 1
Mention de danger
  • H310-Mortel par contact cutané.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P361-Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.