Learn More
Wortmannin, MedChemExpress
Description
Wortmannin (SL-2052
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Wortmannin |
| CAS | 19545-26-7 |
| Couleur | Blanc |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C23H24O8 |
| Quantité | 5 mg |
| Synonyme | SL-2052 KY-12420 |
| Informations sur la solubilité | DMSO : ≥ 50 mg/mL (116.71 mM) |
| SMILES | O=C1C([C@@](CC2)([H])[C@@]3(C)C2=O)=C([C@H](OC(C)=O)C3)[C@]4(C)C5=C1OC=C5C(O[C@@H]4COC)=O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 428.43 |
| Afficher plus |