Learn More
BUCHI Bouteille Woulff, 125 ml
Code produit 15415885 Tous les produits Buchi Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
125 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
15415885 125 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15415885 Fournisseur BUCHI Code fournisseur 11059905
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 13-01-2027
Bouteille Woulff d'une capacité de 125 ml avec revêtement de sécurité P+G et support inclus.
  • Pour piéger les particules et les gouttelettes
  • Peut également être utilisé pour l'égalisation de la pression.
  • Revêtement de sécurité pour plastique et verre
  • Support inclus
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Verre borosilicaté (3.3)
Type Flacon de Woulff
À utiliser avec (application) Piégeage des particules/gouttelettes et égalisation de la pression
À utiliser avec (équipement) Pompe à vide
Comprend Portoir
Matériau (revêtement) Plastique et verre
Volume (métrique) 125 ml