Learn More
Witeg™ Four à vide WOV
Description
- Idéal pour le séchage, la cuisson, le conditionnement, le durcissement, le dévitrification des solides et des liquides, l'enrobage sous vide, les tests d'humidité, le plaquage, les tests de vieillissement et bien plus encore.
- 10 à 750 mm Hg, 0,63 mbar
- Plage de température à partir de la température ambiante +5° jusqu'à 200 °C
- Joint d'étanchéité de porte de haute qualité : joint moulé en silicone haute température
- Uniformité et stabilité supérieures
- Fenêtre de sécurité : verre de sécurité trempé 12T et polycarbonate 5T
- Interface RS232C pour la surveillance et le contrôle
- Intérieur en acier inoxydable, carrosserie en acier thermolaqué et isolation en laine de verre
- 2 étagères en aluminium incluses
- Fonction de mémorisation des valeurs de consigne de l'alarme et de la minuterie
- Écran LCD rétroéclairé
- Certifications CE et UL/CUL et numéro de série unique pour la traçabilité
- Protection contre la surchauffe et la surintensité
- Mode de verrouillage
- Détection des erreurs de capteur et disjoncteur de fuite
- Contrôleur à molette (PID) avec bouton à 2 positions
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 30 l |
| max. (métrique) | Ambiant +5° jusqu'à 200 °C |
| Affichage | Écran LCD rétroéclairé |
| Stabilité de la température | ±2 °C |
| Minuteur | 99 h 59 min |
| Plage de vide | 10 à 750 mm Hg, 0,63 mbar |
| Dimensions (P x l x H) intérieures | 300 x 330 x 300 mm |
| Dimensions (L x l x H) | 515 x 515 x 587 mm |
| Alimentation électrique | 120 V 60 Hz monophasé AC |
| Puissance | 600 w |