Learn More
Endecotts™ Tamis en treillis métallique tissé
Code produit 15640470
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
200 mm
11,8 po
300 mm
450 mm
Porosité:
40 μm
75 μm
1 mm
150 μm
250 μm
500μ m
Conditionnement:
1 pièce
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) externe Porosité Conditionnement
15640470 11,8 po 250 μm 1 pièce
11567514 200 mm 40 μm 1 pièce
11571955 200 mm 75 μm 1 pièce
11517504 200 mm 150 μm 1 pièce
11577484 200 mm 500μ m 1 pièce
12857980 300 mm 250 μm 1 pièce
12875691 450 mm 1 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 15640470 Fournisseur Endecotts™ Code fournisseur 300SIW3.15
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    271.00€
    262.64€ / 1 pièces
    Économisez 8.36€
    3% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 08-01-2027
Disponible dans une variété de diamètres et d’ouvertures
Endecotts Les tamis en treillis métallique tressé sont fabriqués en acier inoxydable et disponibles dans une grande variété de diamètres et d’ouvertures.
  • Tamis en treillis métallique tissé
  • Fabriqué en acier inoxydable
Spécification
Porosité 250 μm
Type de produit Tamis
Diamètre (impériale) externe 300 mm
Matériau Protection de sonde acier inoxydable
Diamètre (métrique) externe 11,8 po
Matériau de la monture Acier inoxydable
Mesh Material Acier inoxydable
Sieve Number 4