Learn More
Microspec™ Support de rechange pour kit de démarrage Wrappastack™
Code produit 15782135
Modifier l'affichage
Click to view available options
Support de rechange pour kit de démarrage Wrappastack
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
15782135 Support de rechange pour kit de démarrage Wrappastack
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15782135 Fournisseur Microspec™ Code fournisseur K3
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Accessoire à utiliser avec le kit de démarrage, manchons
  • Permet aux manchons Wrappastack de rétrécir sous le fond de la pile de dix plaques
Spécification
Matériau Acier
Type Support pour boîtes de Pétri
À utiliser avec (équipement) Manchons Wrappastack, Kit de démarrage
Hauteur (métrique) 10 mm
Diamètre (métrique) 60 mm