Learn More
Microspec™ Manchons Wrappastack™
Code produit 15772135
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
55 mm
90 mm
Conditionnement:
200 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Conditionnement
15772135 90 mm 200 pièces
15702145 55 mm 200 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15772135 Fournisseur Microspec™ Code fournisseur K2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    46.35€
    44.32€ / 200 pièces
    Économisez 2.03€
    4% de réduction
Expédition estimée: 24-11-2026
Pour le stockage de boîtes de Petri préparées.
  • Emballez de manière professionnelle les plaques de Petri en surface pour le stockage au réfrigérateur ou l’incubation
  • Permet aux plaques en surface de rétrécir à la chaleur pour devenir des manchons pour le stockage au réfrigérateur
  • Maintient les plaques parfaitement empilées et stables
  • Réduit la perte d’humidité
  • Amorce pour faciliter le retrait des plaques si nécessaire
Spécification
Matériau Polypropylène
Type Manchon
Hauteur (métrique) 180 mm
Diamètre (métrique) 90 mm