Learn More
Microspec™ Kit de démarrage Wrappastack™
Code produit 16615482
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
55 mm
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Conditionnement
16615482 55 mm 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16615482 Fournisseur Microspec™ Code fournisseur K6
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    138.00€
    131.52€ / 1 kits
    Économisez 6.48€
    4% de réduction
Expédition estimée: 08-12-2026
Avec manchons de 55 mm
Kit de démarrage
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Capacité (métrique) 10 boîtes
Couleur Transparent
Jetable Usage unique
Exempt de DNase Non
Diamètre (métrique) 55 mm