Learn More
Microspec™ Kit de démarrage Wrappastack™
Code produit 15762135
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
90 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Conditionnement
15762135 90 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15762135 Fournisseur Microspec™ Code fournisseur K1
Expédition estimée: 16-12-2026
Kit complet pour l’emballage des boîtes de Petri
  • Système d’emballage de boîtes de Petri
  • Permet aux plaques en surface de rétrécir à la chaleur pour devenir des manchons pour le stockage au réfrigérateur ou l’incubation
  • Maintient les plaques parfaitement empilées et stables
  • Réduit la perte d’humidité
  • Amorce pour faciliter le retrait des plaques
Comprend : pistolet thermique, supports de plaques et manchons pour antennes de 90 mm
Spécification
Matériau Polypropylène
Type Kit de démarrage
Diamètre (métrique) 90 mm