Learn More
Texwipe™ Coton-tige enveloppé avec manche en polystyrène
Code produit 31359712 Tous les produits Texwipe Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
152 mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique)
31359712 152 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31359712 Fournisseur Texwipe™ Code fournisseur TX705P
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1955.00€
    1330.60€ / 10000 pièces
    Économisez 624.40€
    31% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 05-05-2027
Les cotons-tiges en coton filé sont fabriqués à partir de coton 100 % de qualité USP, solidement collé à la poignée en polystyrène par un adhésif à base d'eau.
  • Fabriqué selon des procédés automatisés de haute précision afin de garantir une qualité constante et des tolérances rigoureuses.
  • La poignée en polystyrène durable offre résistance et fiabilité lors de l'utilisation.
  • Chaque écouvillon est codé par lot pour faciliter la traçabilité et garantir la qualité.
  • Idéal pour l'échantillonnage environnemental en milieu contrôlé.
  • Convient pour le nettoyage avec des solvants tels que l'IPA ou l'acétone.
  • Efficace pour le prélèvement de poudres fines et la réalisation d'échantillonnages de surface.
Spécification
Longueur (impériale) 5,984 in
Type de produit Écouvillon de salle blanche
Longueur (métrique) 152 mm
Autoclavable Autoclavable
Stérilité Non stérile
Type d’adhésif À base aqueuse
Matériau de la poignée Polystyrène
Type de pointe Rond
Matériau de la pointe Coton