Learn More
Clé universelle, adaptée aux fûts Acros, Thermo Scientific™
Code produit 17790689 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Fûts Acros
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
17790689 Fûts Acros 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17790689 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 473470010
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Spécification
Couleur Argent
À utiliser avec (application) Bouchons à joint ouvert et joints de fût
À utiliser avec (équipement) Fûts Acros
Matériau Acier doux
Dimensions 256 x 100 x 45 mm
Longueur (métrique) 256 mm
Largeur (métrique) 100 mm
Hauteur (métrique) 45 mm
Poids (métrique) 1 kg