Learn More
Coloration de Wright, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11429016
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11429016 25 g 25g
11439016 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11429016 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17903.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 68988-92-1 | C36H27Br4N3O5S+2 | 933.304 g/mol
Useful stain for blood and for bone marrow films
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 68988-92-1
Formule moléculaire C36H27Br4N3O5S+2
Poids moléculaire (g/mol) 933.304
Numéro MDL MFCD00082143
Clé InChI AXIKDPDWFVPGOD-UHFFFAOYSA-O
CID PubChem 25113599
Nom IUPAC Acide [7-(diméthylamino)phénothiazine-3-ylidène]-diméthylazanium ; 2-(2,4,5,7-tétrabromo-3,6-dihydroxyxanthen-10-ium-9-yl)benzoïque
SMILES CN(C)C1=CC2=C(C=C1)N=C3C=CC(=[N+](C)C)C=C3S2.C1=CC=C(C(=C1)C2=C3C=C(C(=C(C3=[O+]C4=C(C(=C(C=C24)Br)O)Br)Br)O)Br)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Wright's Stain
Quantité 25 g
compliance-icons
Identifiant produit
  • Wright's Stain
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Wright's Stain